Merck
616184
Sigma-Aldrich
myo-Inositol-C-d6
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D6H6O6
Peso molecular:
186.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
densidad
1.752 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H][C@]1(O)[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
CDAISMWEOUEBRE-CFBUUQDRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)