Merck
615617
Sigma-Aldrich
Sebacic acid-C-d16
98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
Decanedioic acid-C-d16
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C(CD2)8CO2H
Peso molecular:
218.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
bp
294.5 °C (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
cambio de masa
M+16
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Clave InChI
CXMXRPHRNRROMY-SADLKCKLSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)