Merck
615471
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-16,16,16-d3)
99 atom % D
Sinónimos:
Glyceryl tri(hexadecanoate-16,16,16-d3), Tripalmitin-d9 (trimethyl-d9)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51D9H89O6
Peso molecular:
816.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
Formulario
solid
mp
64-66 °C (lit.)
cambio de masa
M+9
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clave InChI
PVNIQBQSYATKKL-GQALSZNTSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)