Merck
615110
Sigma-Aldrich
1-Pentanol-OD
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
1-Pentan(ol-d), Amyl alcohol-OD, Pentyl alcohol-d
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH2OD
Peso molecular:
89.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Análisis
≥99% (CP)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
-78 °C (lit.)
densidad
0.820 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i6D
Clave InChI
AMQJEAYHLZJPGS-RAMDWTOOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup