Merck
614815
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Sinónimos:
Propyl bromide-1,1,2,2-d4
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CD2CD2Br
Peso molecular:
127.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
densidad
1.397 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i2D2,3D2
Clave InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-RRVWJQJTSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)