Merck
614653
Sigma-Aldrich
Acetylacetone-d8
98 atom % D
Sinónimos:
2,4-Pentanedione-d8
About This Item
Fórmula lineal:
CD3COCD2COCD3
Número de CAS:
Peso molecular:
108.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
bp
140 °C (lit.)
mp
-23 °C (lit.)
densidad
1.052 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
Clave InChI
YRKCREAYFQTBPV-AUOAYUKBSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)