613991
Ammonium-d4 acetate
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
formulario
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(C)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i/hD4
Clave InChI
USFZMSVCRYTOJT-JBISRTOLSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable