601527
Lithium-7Li hydroxide monohydrate
99.9 atom % 7Li
Seleccione un Tamaño
1070,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1070,00 €
Productos recomendados
descripción
Special high CP
Nivel de calidad
pureza isotópica
99.9 atom % 7Li
Formulario
solid
densidad
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
depleted
cadena SMILES
[7Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1+0;;
Clave InChI
GLXDVVHUTZTUQK-GLJCYROLSA-M
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?