Merck
613894
Sigma-Aldrich
Dichlorofluoromethane-d
98 atom % D
Sinónimos:
Freon® 21-d
About This Item
Fórmula lineal:
CDFCl2
Peso molecular:
103.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
formulario
gas
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl2F/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clave InChI
UMNKXPULIDJLSU-MICDWDOJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Información legal
Freon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogramas
Gas cylinderExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable