Merck
606782
Sigma-Aldrich
Carbon-12C tetrafluoride
99.9 atom % 12C
Sinónimos:
Tetrafluoromethane-12C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
12CF4
Peso molecular:
87.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
13C-depleted
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
cambio de masa
depleted
cadena SMILES
F[12C](F)(F)F
InChI
1S/CF4/c2-1(3,4)5/i1+0
Clave InChI
TXEYQDLBPFQVAA-IGMARMGPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable