Merck
613835
Sigma-Aldrich
Acetylene-d2
99 atom % D
Sinónimos:
Dideuterioacetylene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2D2
Número de CAS:
Peso molecular:
28.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
mp
-81 °C (subl.) (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 0 °C (air=1)(lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C#C[2H]
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Chem. Unst. Gas A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)