Merck
613681
Sigma-Aldrich
1-Hexadecan-d33-ol
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Cetyl-d33 alcohol, Hexadecyl-d33 alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)14CD2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
275.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Análisis
≥99% (CP)
formulario
solid
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
densidad
0.818 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+33
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
Clave InChI
BXWNKGSJHAJOGX-TUWMXWROSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)