493198
Pentadecane-d32
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Deuterated pentadecane
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Análisis
98% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
densidad
0.883 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+32
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
Clave InChI
YCOZIPAWZNQLMR-UBTWNIDWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
132.00 °C - closed cup