Merck
613630
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-d3-butane-d8
98 atom % D
Sinónimos:
tert-Pentyl-d11-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5D11H2N
Peso molecular:
98.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
densidad
0.841 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+11
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H13N/c1-4-5(2,3)6/h4,6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2
Clave InChI
GELMWIVBBPAMIO-BIQBMNTRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)