Merck
61336
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.58
Beilstein:
880035
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98.0%
formulario
solid
mp
100-105 °C
cadena SMILES
COc1cc(OC)nc(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3
Clave InChI
PBEKEFWBLFBSGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)