Merck
612545
Supelco
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 1 %, DSS 0.1 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Seleccione un Tamaño
10 EACH
3090,00 €
3090,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EACH
3090,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
GdCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
263.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
3090,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
NMR reference standard
analytical standard
composición
DSS, 0.1%
water, 1%
concentración
1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
cadena SMILES
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Gradient shimming
Cantidad
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)