Merck
612456
Supelco
Ethylbenzene solution
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.
Seleccione un Tamaño
10 EACH
2480,00 €
2480,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EACH
2480,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10
Número de CAS:
Peso molecular:
106.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
2480,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
concentración
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
8 mm × 7 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
cadena SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
1H sensitivity
Cantidad
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)