Merck
609897
Sigma-Aldrich
Acetone-18O
90 atom % 18O
Sinónimos:
2-Propanone-18O
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C18OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
90 atom % 18O
Formulario
liquid
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
densidad
0.816 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CC(C)=[18O]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i4+2
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-DOMIDYPGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)