607452
Acetic anhydride-1,1′-13C2,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Nivel de calidad
Análisis
99% (CP)
técnicas
protein expression: suitable
bp
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
densidad
1.164 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)O[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3,3+1,4+1
Clave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-LNFWYSGTSA-N
Envase
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)