Merck
487821
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-13C4
99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled acetic anhydride
Seleccione un Tamaño
250 MG
901,00 €
901,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
901,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH313CO)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
106.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
901,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
técnicas
protein expression: suitable
índice de refracción
n20/D 1.39 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
densidad
1.122 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[13CH3][13C](=O)O[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-JCDJMFQYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Begoña Echeverria et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11460-11467 (2015-10-21)
Methods for the absolute quantification of glycans are needed in glycoproteomics, during development and production of biopharmaceuticals and for the clinical analysis of glycan disease markers. Here we present a strategy for the chemo-enzymatic synthesis of (13)C labeled N-glycan libraries