606138
Isobutyric acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
2-Methylpropionic acid-1-13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
99% (CP)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
densidad
0.95 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i4+1
Clave InChI
KQNPFQTWMSNSAP-AZXPZELESA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
55 °C - closed cup