Merck
602795
Sigma-Aldrich
Oxygen-17O2
40 atom % 17O
About This Item
Fórmula lineal:
17O2
Número de CAS:
Peso molecular:
34.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
40 atom % 17O
Formulario
gas
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
Clave InChI
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)