Merck
600164
Sigma-Aldrich
Methane-13C
10 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled methane
About This Item
Fórmula lineal:
13CH4
Número de CAS:
Peso molecular:
17.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
densidad de vapor
0.55 (vs air)
pureza isotópica
10 atom % 13C
mol peso
16.13 by atom % calculation (10 atom % 13C)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
Clave InChI
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-306.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-188 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)