59900
Methyl isovalerate
≥98.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.393 (lit.)
n20/D 1.393
bp
114-115 °C (lit.)
densidad
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 230, 81-86 (2017-06-27)
This study lays great emphasis on establishing a reliable analytical platform to quantify and specify volatile fatty acids (VFAs) in the aqueous phase by derivatizing VFAs into their corresponding alkyl esters via thermally-induced rapid esterification (only 10 s reaction time). To
The Science of the total environment, 610-611, 992-996 (2017-08-26)
This report proposes a new approach to evaluate the odour nuisance of cattle manure samples from three different cattle breeds (i.e., native cattle, beef cattle, and milk cow) by means of quantification and speciation of volatile fatty acids (VFAs). To