Merck
597732
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-isopropoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
208.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
206-210 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)Oc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C11H17BO3/c1-7(2)15-11-8(3)5-10(12(13)14)6-9(11)4/h5-7,13-14H,1-4H3
Clave InChI
OESNXDCMAFEMMC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)