Merck
597708
Sigma-Aldrich
(3-Chlorophenylethynyl)trimethylsilane
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4C≡CSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
208.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.537 (lit.)
bp
240-241 °C (lit.)
densidad
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C11H13ClSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,1-3H3
Clave InChI
UXVJIDSXBAHIDV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)