Merck
597171
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-isopropoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12BBrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
258.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
55-59 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)Oc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-6(2)14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
Clave InChI
FKHTXEIXJGJOCH-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)