Merck
596159
Sigma-Aldrich
4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CSi(CH3)2OC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
236.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5110 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C13H20O2Si/c1-13(2,3)16(4,5)15-12-8-6-11(10-14)7-9-12/h6-10H,1-5H3
Clave InChI
XACWSBWCLJXKGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)