Merck
595748
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Orange 3 acrylamide)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
temperatura de transición
Tg (DSC) 111 °C (onset)
solubilidad
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmáx.
377 nm
Descripción general
NLO polymer
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)