Merck
594253
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
169.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
117-122 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Regioselective Suzuki coupling
  • Preparation of inhibitors of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
  • Preparation of boronic esters
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)