Merck
593850
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylboronic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12BBrO2
Peso molecular:
242.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
mp
159-164 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1Br
InChI
1S/C9H12BBrO2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10(12)13/h4,12-13H,1-3H3
Clave InChI
JFQLVBOLIWMAIN-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)