Merck
593621
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Sinónimos:
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
218.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
144-149 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C6H5BBrFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
Clave InChI
IGBDPRKNAFOOGY-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhyride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)