Merck
593494
Sigma-Aldrich
Tetrakis(pyrrolidino)diborane
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H32B2N4
Número de CAS:
Peso molecular:
302.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Análisis
95%
mp
78-82 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCN(C1)B(B(N2CCCC2)N3CCCC3)N4CCCC4
InChI
1S/C16H32B2N4/c1-2-10-19(9-1)17(20-11-3-4-12-20)18(21-13-5-6-14-21)22-15-7-8-16-22/h1-16H2
Clave InChI
SSJAPCOUEXPQNP-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
HPA018191WH0143686M2SAB1401644
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
1A12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2C9, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... SESN2(83667)
Gene Information
human ... SESN2(83667)
Gene Information
human ... SESN3(143686)
Gene Information
human ... SESN1(27244)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)