592889
Melamine-(triamine-15N3)
>80 atom % 15N (triamine), <20 atom % 15N (triazine), ≥97% (CP)
Sinónimos:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
>80 atom % 15N (triamine)
<20 atom % 15N (triazine)
Ensayo
≥97% (CP)
mol peso
129.10 by atom % calculation (at 85 atom % 15N3 triamine, 15 atom % 15N3 triazine)
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
Clave InChI
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Urinary tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
300 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)