Merck
592765
Sigma-Aldrich
N-Boc-thiourea
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H3CC(CH3)2OC(O)NHC(S)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
142 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
thiourea
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S
InChI
1S/C6H12N2O2S/c1-6(2,3)10-5(9)8-4(7)11/h1-3H3,(H3,7,8,9,11)
Clave InChI
JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)