Merck
592714
Sigma-Aldrich
1-Benzoylpiperazine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
226.70
Beilstein:
3717496
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
>230 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Cl[H].O=C(N1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O.ClH/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13;/h1-5,12H,6-9H2;1H
Clave InChI
KSVFXAZDBKITEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)