Merck
592420
Sigma-Aldrich
(Triethoxysilyl)cyclohexane
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)3SiC6H11
Número de CAS:
Peso molecular:
246.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
bp
53 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H26O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h12H,4-11H2,1-3H3
Clave InChI
ATGKAFZFOALBOF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)