591580
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
218-222 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
NLEPZGNUPNMRGF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid may be used to synthesize 3-bromo-4-chlorobenzophenone via a multi-step reaction procedure.
Aplicación
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid can be synthesized via diazotization of 3-amino-4-chlorobenzoic acid followed by reaction with copper(I)bromide.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
?Synthesis and photochromic properties of substituted
3H-naphtho[2,1-b]pyrans?
3H-naphtho[2,1-b]pyrans?
Tetrahedron, 61(02), 463-471 (2005)