Merck
591386
Sigma-Aldrich
Tridecanoic-2,2-d2 acid
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10CD2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
216.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
bp
236 °C/100 mmHg
mp
41-42 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)/i12D2
Clave InChI
SZHOJFHSIKHZHA-XUWBISKJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Satya Girish Chandra Avula et al.
Journal of separation science, 40(10), 2214-2227 (2017-03-23)
Algae can synthesize, accumulate and store large amounts of lipids in its cells, which holds immense potential as a renewable source of biodiesel. In this work, we have developed and validated a GC-MS method for quantitation of fatty acids and