Merck
589284
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)methyl]benzotriazole
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
205.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
56-60 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)Cn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C10H15N3Si/c1-14(2,3)8-13-10-7-5-4-6-9(10)11-12-13/h4-7H,8H2,1-3H3
Clave InChI
VRGRHLJMRVGQCS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Alkylation reactions
  • Preparation of inhibitor of p53-MDM2 complex formation
  • Used as a one-carbon synthon for one-carbon homologation of carboxylic acids
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable