Merck
588903
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)-2-furonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
203.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
75-79 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2ccc(o2)C#N
InChI
1S/C11H6ClNO/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(7-13)14-11/h1-6H
Clave InChI
JTGMARZVNVXBRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)