Merck
588822
Sigma-Aldrich
Sodium formate-13C,18O2
95 atom % 18O, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Formic acid-13C,18O2 sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
H13C18O2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
73.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
95 atom % 18O
formulario
solid
mp
259-262 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[Na+].[18O-][13CH]=[18O]
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1,2+2,3+2;
Clave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-SORTUTTKSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)