588660
Phenyl-13C6-acetic acid
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
formulario
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
densidad
1.128 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
OC(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clave InChI
WLJVXDMOQOGPHL-ZXJNGCBISA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable