696323
Sodium DL-3-Hydroxybutyrate-1-13C sodium
98 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinónimos:
DL-3-Hydroxybutyric acid-1-13C sodium
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
Análisis
≥99% (CP)
formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
161-167 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].CC(O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i4+1;
Clave InChI
NBPUSGBJDWCHKC-VZHAHHFWSA-M
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable