Merck
588490
Sigma-Aldrich
Poly(2,5 pyridine)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
λmáx.
248 nm
cadena SMILES
c1ccc(nc1)-c2cccnc2
Información sobre el gen
human ... CYP2A6(1548)
Aplicación
Light-emitting conjugated polymer.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)