Merck
588229
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinónimos:
α-Chlorotoluene (phenyl-13C6), Benzyl chloride-(phenyl-13C6)
About This Item
Fórmula lineal:
13C6H5CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
132.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
densidad
1.151 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
ClC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clave InChI
KCXMKQUNVWSEMD-ZXJNGCBISA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)