579998
Poly(Disperse Red 1 acrylate)
About This Item
Productos recomendados
temperatura de transición
Tg 79 °C (onset)
solubilidad
chloroform: soluble
λmáx.
464
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)