Merck
579947
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3OC6H4SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
260.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
bp
75-77 °C/1 mmHg (lit.)
mp
27-31 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)Oc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O3S/c8-15(12,13)6-4-2-1-3-5(6)14-7(9,10)11/h1-4H
Clave InChI
JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)