Merck
579890
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH-15N2
98 atom % 15N
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-asparagine-15N2, L-Asparagine-15N2, α-N-Fmoc derivative
About This Item
Fórmula lineal:
H215NCOCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
356.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
técnicas
bio NMR: suitable
mp
190 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[15NH2]C(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i20+1,21+1
Clave InChI
YUGBZNJSGOBFOV-DXEDVVLISA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)