Merck
579777
Sigma-Aldrich
Anisole-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Methoxy(benzene-1-13C)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC6H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
109.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
densidad
1.004 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CO[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i7+1
Clave InChI
RDOXTESZEPMUJZ-CDYZYAPPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup